Learn More
N-ciclohexilciclohexanamina, Mikromol™
Descripción
N-ciclohexilciclohexanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicyclohexylamine |
| CAS | 101-83-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dicyclohexylamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H23 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium Cyclamate Imp. D (EP), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Sodium Cyclamate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | N-ciclohexilciclohexanamina |
| Mostrar más |