Learn More
N-ciclohexil-4-pentenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclohexyl-4-pentenamide |
| CAS | 58839-90-0 |
| Fórmula molecular | C11H19NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Cyclohexyl-4-pentenamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO/c1-2-3-9-11(13)12-10-7-5-4-6-8-10/h2,10H,1,3-9H2,(H,12,13) |
| SMILES | C=CCCC(NC1CCCCC1)=O |
| Nombre IUPAC | N-ciclohexilpent-4-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 181.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.15 |