Learn More
N-ciclohexil-2-(metilamino)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclohexyl-2-(methylamino)acetamide |
| CAS | 46117-12-8 |
| Fórmula molecular | C9 H18 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O/c1-10-7-9(12)11-8-5-3-2-4-6-8/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CNCC(=O)NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | N-ciclohexil-2-(metilamino)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.252 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.142 |