Learn More
N-Cicloheptilmetilamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30475666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475666 1 g 1 g
30467416 10 g 10 g
30474914 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1032741G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1255718-16-1
Fórmula molecular C8H17N . HCl
Peso molecular (g/mol) 163.69
Sinónimo N-methyl-cycloheptanamine Hydrochloride
Nombre IUPAC N-metilcicloheptanamina; Cloruro
SMILES Cl.CNC1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1128