Learn More
N-ciclobutilidenisopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclobutylideneisopropylamine |
| CAS | 823-10-9 |
| Fórmula molecular | C7H13N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-Cyclobutylidene-1-methylethylamine, N-Cyclobutylidene-2-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13N/c1-6(2)8-7-4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N=C1CCC1 |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-ilciclobutanimina |
| Peso molecular (g/mol) | 111.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1048 |