Learn More
Cloruro de N-(cianometil)piridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride |
| Punto de fusión | 173°C to 175°C |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 3728392 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.6 |
| Porcentaje de pureza | 97% |