Learn More
Cloruro de N-(cianometil)piridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476877 10 g 10 g
11486877 50 g 50 g
11496877 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14327.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17281-59-3 | C7H7ClN2 | 154.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17281-59-3
Fórmula molecular C7H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 154.60
Número MDL MFCD00031933
Clave InChI HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-cyanomethyl pyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridinium chloride, 1-cyanomethyl pyridin-1-ium chloride, acmc-1chuo, cyanomethylpyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridiniumchloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitrile chloride, 2-1-pyridin-1-iumyl acetonitrile chloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylethanenitrile chloride
PubChem CID 2734116
Nombre IUPAC 1-(cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
SMILES [Cl-].N#CC[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 3728392
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 97%