Learn More
Sal sódica de N-cianocianamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyanocyanamide Sodium Salt |
| CAS | 1934-75-4 |
| Fórmula molecular | C2N3Na |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Dicyanamide, Sodium Salt, Sodium Dicyanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].N#C[N-]C#N |
| Nombre IUPAC | sodio; dicianoazanida |
| Peso molecular (g/mol) | 89.03 |