Learn More
N-cianoacetiluretano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyanoacetylurethane |
| CAS | 6629-04-5 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetylurethan, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate, Ethyl Cyanoacetylcarbamate, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide, N-Cyanoacetylurethane, NSC 59709 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | N#CCC(=O)NC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | N-(2-cianoacetil)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0535 |