Learn More
N-Cianoacetiluretano-13C3,15N2, TRC
Código de producto. 30362479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362479 50 mg 50 miligramos
30353007 25 mg 25 miligramos
30358702 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC95540250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular 13C3 C3 H8 15N N O3
Peso molecular (g/mol) 160.111
Sinónimo N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
Nombre IUPAC Etil-N-(2-cianoacetil)carbamato
SMILES CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.061