Learn More
N-cianoacetil-N'-isobutilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyanoacetyl-N'-isobutylurea |
| CAS | 59341-75-2 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-6(2)5-10-8(13)11-7(12)3-4-9/h6H,3,5H2,1-2H3,(H2,10,11,12,13) |
| SMILES | CC(C)CNC(=O)NC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-N-(2-metilpropilcarbamoil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1008 |