Learn More
N-ciano-N',S-dimetilisotiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea |
| CAS | 5848-24-8 |
| Fórmula molecular | C4H7N3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Cyano-2,3-dimethyl-2-thiopseudourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3S/c1-6-4(8-2)7-3-5/h1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CS\C(=N/C)\NC#N |
| Nombre IUPAC | N-ciano-N'-metilcarbamimidotioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 129.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0361 |