Learn More
N-ciano-N',N' '-dimetil-guanidina, TRC
Código de producto. 30364875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30364875 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30364875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC95595025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
CAS 31857-31-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H8 N4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CNC(=NC#N)NC
Nombre IUPAC 2-ciano-1,3-dimetilguanidina
Peso molecular (g/mol) 112.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0749
Porcentaje de pureza >95