Learn More
N-ciano-N',N' '-bis[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]tio]etil]guanidina, TRC
Código de producto. 30360216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30360216 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30360216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9552305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyano-N',N''-bis[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)thio]ethyl]guanidine
CAS 55272-86-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H24 N8 S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Cyano-1,3-bis[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine, SKF 92506
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N8S2/c1-12-14(23-10-21-12)7-25-5-3-18-16(20-9-17)19-4-6-26-8-15-13(2)22-11-24-15/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)(H2,18,19,20)
SMILES Cc1[nH]cnc1CSCCN\C(=N/CCSCc2nc[nH]c2C)\NC#N
Nombre IUPAC 1-ciano-2,3-bis[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]guanidina
Peso molecular (g/mol) 392.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1565
Porcentaje de pureza >95