Learn More
N-Cyano-N'-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]tio]etil]-éster metil-carbamimídico, TRC
Código de producto. 30363189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363189 10 mg -
30348890 50 mg 50 miligramos
30356133 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98806310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138035-55-9
Fórmula molecular C10 H15 N5 O S
Peso molecular (g/mol) 253.32
Sinónimo Carbamimidic acid, N-cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]-, methyl ester (9CI), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic acid methyl ester, Cimetidine Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC metilo N'-ciano-N-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]carbamimidato
SMILES COC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5OS/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0997