Learn More
N-ciano-N'-[2-[(4-metil-5-imidazolil)metiltio]etil]-S-metilisotiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isothiourea |
| CAS | 52378-40-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H15 N5 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isothiourea, Cimetidine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5S2/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | CSC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Nombre IUPAC | N'-ciano-N-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]carbamimidotioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 269.39 |
| Mostrar más |