Learn More
N-Cyano-3-(cianoamino)-N'-metil-7,8-ditia-2,4,11-triazadodec-2-en-12-imidamida (Impureza de cimetida), TRC
Código de producto. 30359934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30359934 250 mg
30352806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988275250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74886-59-2
Fórmula molecular C10 H18 N8 S2
Peso molecular (g/mol) 314.43
Sinónimo 1,1'-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine), Cimetidine Hydrochloride Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 2-ciano-1-[2-[2-[(N'-ciano-N-metilcarbamimidil)amino]etildissulfanil]etil-3-metilguanidina
SMILES CNC(=NC#N)NCCSSCCNC(=NC#N)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(Disulfanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N8S2/c1-13-9(17-7-11)15-3-5-19-20-6-4-16-10(14-2)18-8-12/h3-6H2,1-2H3,(H2,13,15,17)(H2,14,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1096