Learn More
N-ciano-1-cloroformamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyano-1-chloroformamidine |
| CAS | 25816-30-2 |
| Fórmula molecular | C2H2ClN3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Cyano-carbamimidic Chloride, 1-Chloro-N-cyano-formamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2ClN3/c3-2(5)6-1-4/h(H2,5,6) |
| SMILES | NC(=NC#N)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de N'-cianocarbamimidoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 103.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.9937 |