Learn More
N-Crotonilglicina, TRC
Código de producto. 30363903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363903 100 mg 100 miligramos
30358726 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC818835100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026721-15-2
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo N-[(2E)-1-Oxo-2-buten-1-yl]glycine
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[[E)-(E)-pero-2-enoil]amino]acético
SMILES C\C=C\C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Crotonylglycine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582