Learn More
N-Cinnamilglicina, TRC
Código de producto. 30363531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363531 10 g 10 g
30363587 25 mg -
30360270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44212010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16534-24-0
Fórmula molecular C11 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 205.21
Sinónimo Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)-, Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- (9CI), Glycine, N-cinnamoyl- (6CI,8CI), N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoylglycine, N-Cinnamoylglycine, N-Cinnamylglycine, 2-Cinnamamidoacetic acid, 2-(3-Phenylacrylamido)acetic acid, 2-(3-Phenylprop-2-enamido)acetic acid, [(3-Phenylprop-2-enoyl)amino]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-fenilprop-2-enoilamino)acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cinnamylglycine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0739
Porcentaje de pureza >95%