Learn More
N-(cinamoil)-4-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Cinnamoyl)-4-methoxyaniline |
| CAS | 76228-15-4 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15-10-8-14(9-11-15)17-16(18)12-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-12H,1H3,(H,17,18)/b12-7+ |
| SMILES | COc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-(4-metoxifenil)-3-fenilprop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 253.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1103 |