Learn More
N-clorosuccinimida, TRC
Código de producto. 30364863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364863 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30364863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382010500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Chlorosuccinimide
CAS 128-09-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4H4ClNO2
Cantidad 500 g
Sinónimo NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-chloroimide NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-Chloroimide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES ClN1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 1-cloropirrolidina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 133.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.9931
Porcentaje de pureza >95