Learn More
N-Clorosuccinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454063 250 g 250 g
11444063 50 g 50 g
11434063 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10310.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133.531 g/mol
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-clorosuccinimida, reactivo oxidante y de cloración regioselectiva, se utiliza como agente clorante, oxidante suave y desinfectante de piscina. Se utiliza en la microdeterminación de sales de hidracina por titulación, así como en la detección de arsénico en el estado oxidativo +3. También se emplea en la producción de aditivos de caucho. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio antibiótico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, benceno, acetona y ácido acético. Ligeramente soluble en éter, cloroformo, tetracloruro de carbono y éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, aminas, amoníaco, hierro y sales de hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-09-6
Fórmula molecular C4H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 133.531
Número MDL MFCD00005511
Clave InChI JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
Nombre IUPAC 1-cloropirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Chlorosuccinimide, 98%
Punto de fusión 146°C to 150°C
Densidad 1.65 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Beilstein 113915
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,benzene,acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Chlorosuccinimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Chlorosuccinimide