Learn More
N-Clorosuccinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396640 100 g Frasco de plástico 100 g
10697302 500 g Frasco de plástico 500 g
11935581 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10396640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149251000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-09-6
Fórmula molecular C4H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 133.53
Clave InChI JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
Nombre IUPAC 1-cloropirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Chlorosuccinimide
Punto de fusión 144.0°C to 150.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Pérdida por secado 4% (2g, 110°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 21,38
Fieser 01,139; 02,69; 05,127; 06,115; 07,65; 08,103; 09,111; 10,94; 12,121; 13,62; 14,87; 15,86; 16,84
Índice Merck 15,2167
Información de solubilidad Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in chloroform,ether and ccl4,1g/150mL alcohol- 1g/50mL benzene,soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.53
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Chlorosuccinimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.