Learn More
N-(clorometil)ftalimida, TRC
Código de producto. 30355651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355651 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30355651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC370125500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Fórmula molecular C9H6ClNO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(clorometil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 195.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0087