Learn More
N-(clorometil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449872 25 g 25 g
11459872 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449872 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12018.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 195.602 g/mol
It is used as an agrochemical and medicine intermediates and is used in organic synthesis. Microporous membranes prepared from chemically modified polysulfone, which is a derivative of this compound have better streaming potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como productos agroquímicos y medicamentos intermedios y se utiliza en síntesis orgánica. Las membranas microporosas preparadas a partir de polisulfona modificada químicamente, que es un derivado de este compuesto tienen un mejor potencial de transmisión.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Incompatible con bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17564-64-6
Fórmula molecular C9H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.602
Número MDL MFCD00005898
Clave InChI JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-chloromethyl phthalimide, 2-chloromethyl isoindoline-1,3-dione, n-chloromethylphthalimide, chloromethylphthalimide, n-chloromethyltrimellitimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-chloromethyl, phthalimide, n-chloromethyl, 2-chloromethyl isoindole-1,3-dione, 2-chloromethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione
PubChem CID 87154
Nombre IUPAC 2-(clorometil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (Chloromethyl)phthalimide
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 25 g
Beilstein 140942
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.61
Porcentaje de pureza 97%