Learn More
N-clorometil olanzapina cloruro, TRC
Código de producto. 30356733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356733 500 mg -
30354526 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369390500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719300-59-1
Fórmula molecular C18 H22 Cl N4 S . Cl
Peso molecular (g/mol) 397.37
Sinónimo 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride, Olanzapine Imp. C (EP), Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride
Nombre IUPAC 4-[4-(clorometil)-4-metilpiperazina-4-ium-1-il]-2-metil-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina; cloruro
SMILES [Cl-].Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CCl)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22ClN4S.ClH/c1-13-11-14-17(22-7-9-23(2,12-19)10-8-22)20-15-5-3-4-6-16(15)21-18(14)24-13;/h3-6,11,21H,7-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0942
Porcentaje de pureza >95%