Learn More
Cloruro de N-clorobetainilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Chlorobetainyl chloride |
| CAS | 53684-57-4 |
| Fórmula molecular | C5 H11 Cl N O . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, [(Chloroformyl)methyl]trimethylammonium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11ClNO.ClH/c1-7(2,3)4-5(6)8;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (2-cloro-2-oxoetil)-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 172.053 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.022 |