Learn More
N-cloroacetil-terc-butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Chloroacetyl-tert-butylamine |
| CAS | 15678-99-6 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | alpha-Chloro-N-tert-butylacetamide, 2-Chloro-N-t-butylacetamide, N-Chloroacetyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2-chloroacetamide, NSC 8361 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-6(2,3)8-5(9)4-7/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-2-cloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 149.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0607 |