Learn More
Éster metílico de N-(cloroacetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Chloroacetyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-L-alanine Methyl Ester |
| CAS | 60348-32-5 |
| Fórmula molecular | C15H20ClNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-5-12-8-6-7-10(2)14(12)17(13(18)9-16)11(3)15(19)20-4/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(=O)OC)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(N-(2-cloroacetil)-2-etil-6-metilanilino)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 297.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1132 |