Learn More
N-cloroacetil DL-Homocisteína Tiolactona, TRC
Código de producto. 17962975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962975 50 g 50 g
17924985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36348050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84611-22-3
Fórmula molecular C6 H8 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 193.65
Sinónimo 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-oxotiolano-3-il)acetamida
SMILES ClCC(=O)NC1CCSC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.9964
Porcentaje de pureza >95%