Learn More
N-(cloroacetil)-2,5-dimetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Chloroacetyl)-2,5-dimethylaniline |
| CAS | 5177-35-5 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2’,5’-acetoxylidide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(NC(=O)CCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 197.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0607 |