Learn More
N-(cloroacetoxi)succinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Chloroacetoxy)succinimide |
| CAS | 27243-15-8 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl N O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Chloroacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 2-Chloroacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, 1-[(Chloroacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Succinimidyl 2-chloroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2 |
| SMILES | ClCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-cloroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9985 |