Learn More
N-Cloro, Etil TioTEPA, TRC
Código de producto. 30136169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136169 25 mg 25 miligramos
30137040 5 mg 5 miligramos
30004189 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36417025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90877-51-3
Fórmula molecular C6H13ClN3PS
Peso molecular (g/mol) 225.68
Sinónimo ThioTEPA Chloroethyl Analog, ThioTEPA Chloro Impurity, P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-chloroethyl)-phosphinothioic Amide, N,N’-Diethylene-N’’-2-chloroethyl Thiophosphoramide, N-(2-Chloroethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide
Nombre IUPAC N-[bis(aziridina-1-il)fosfinoilo]-2-cloroetana
SMILES S=[P](N1CC1)(N2CC2)NCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Chloro Ethyl ThioTEPA
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13ClN3PS/c7-1-2-8-11(12,9-3-4-9)10-5-6-10/h1-6H2,(H,8,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0256
Porcentaje de pureza >95%