Learn More
N-cloro-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo Metacrilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate |
| CAS | 1126272-77-2 |
| Fórmula molecular | C13H22ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl 2-Propenoic Acid 2-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22ClNO2/c1-9(2)11(16)17-10-7-12(3,4)15(14)13(5,6)8-10/h10H,1,7-8H2,2-6H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)N(Cl)C(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | (1-cloro-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-il) 2-metilprop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.77 |