Learn More
N-Cbz-O-Bzl-L-Glu-S-Bzl-L-Cys-Gly[13C2,15N]-OBzl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cbz-O-Bzl-L-Glu-S-Bzl-L-Cys-Gly[13C2,15N]-OBzl |
| CAS | 874462-72-3 |
| Fórmula molecular | 13C2 C37 H41 15N N2 O8 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H41N3O8S/c43-35(48-24-29-13-5-1-6-14-29)22-21-33(42-39(47)50-26-31-17-9-3-10-18-31)38(46)41-34(28-51-27-32-19-11-4-12-20-32)37(45)40-23-36(44)49-25-30-15-7-2-8-16-30/h1-20,33-34H,21-28H2,(H,40,45)(H,41,46)(H,42,47)/t33-,34-/m0/s1/i23+1,36+1,40+1 |
| SMILES | O=[13C]([13CH2][15NH]C(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (4S)-5-[[(2R)-3-bencilsulfanil-1-oxo-1-[(2-oxo-2-fenilmetoxi(1,2-^{13}C_{2})etil)amino]propan-2-il]amino]-5-oxo-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 714.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 714.2652 |