Learn More
N-Cbz-L-valina, TRC
Código de producto. 30359342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad
30359342 1 Kg
1 options
Código de producto. 30359342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2277851KG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cbz-L-valine
CAS 1149-26-4
Fórmula molecular C13 H17 N O4
Cantidad 1 Kg
Sinónimo L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Valine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-valine, (+)-N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoic acid, (S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoic acid, Benzyloxycarbonyl-L-valine, CBZ-L-valine, Carbobenzoxy-L-valine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-valine, N-(Benzyloxycarbonyl)valine, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-valine, N-Carbobenzoxy-L-valine, N-Carbobenzoxyvaline, N-Carbobenzyloxy-L-valine, N-CBZ-L-valine, 71Y89, Valaciclovir related
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
Peso molecular (g/mol) 251.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158