Learn More
N-Cbz-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30365338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365338 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30365338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC22785550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cbz-L-tyrosine
CAS 1164-16-5
Fórmula molecular C17H17NO5
Cantidad 50 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine, N-Carboxy-L-tyrosine N-Benzyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)tyrosine, Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine, Carbobenzoxy-L-tyrosine, Carbobenzoxytyrosine, L-(Carbobenzyloxy)tyrosine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-tyrosine, N-(Benzyloxycarbonyl)tyrosine, N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, N-Carbobenzoxytyrosine, N-Carbobenzyloxy-L-tyrosine, NSC 88488
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO5/c19-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(20)21)18-17(22)23-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 315.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1107