Learn More
N-Cbz-L-isoleucina, TRC
Código de producto. 30352315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352315 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30352315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC227550100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine
CAS 3160-59-6
Fórmula molecular C14 H19 N O4
Cantidad 100 g
Sinónimo L-Isoleucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-isoleucine, CBZ-L-Isoleucine, N-(Benzyloxycarbonyl)isoleucine, N-(Carbobenzyloxy)isoleucine, N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine, N-Carbobenzoxy-L-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, (2S,3S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylpentanoic acid, CBZ-L-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 265.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314