Learn More
Ácido N-Cbz-L-aspártico, TRC
Código de producto. 30367005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30367005 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30367005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17628525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cbz-L-aspartic Acid
CAS 1152-61-0
Fórmula molecular C12H13NO6
Cantidad 25 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid, N-Carboxy-L-aspartic Acid N-Benzyl Ester, Benzyloxycarbonyl-L-aspartic Acid, Carbobenzoxy-L-aspartic Acid, Cbz-Asp-OH, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic Acid, N-Benzyloxylcarbonyl-L-aspartic Acid, N-Carbobenzoxy-L-aspartic Acid, N-Carbobenzyloxy-L-aspartic Acid, NSC 88479, NSC 9972
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
SMILES OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanedioico
Peso molecular (g/mol) 267.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0743