Learn More
Clorhidrato de N-CBZ-glicil-glicil-L-arginina 7-amido-4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30366641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366641 1 mg 1 miligramo
30352588 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2270581MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-CBZ-Glycyl-glycyl-L-arginine 7-Amido-4-methylcoumarin Hydrochloride
CAS 102601-58-1
Fórmula molecular C28H33N7O7 . HCl
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycylglycyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-argininamide Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C28H33N7O7.ClH/c1-17-12-25(38)42-22-13-19(9-10-20(17)22)34-26(39)21(8-5-11-31-27(29)30)35-24(37)15-32-23(36)14-33-28(40)41-16-18-6-3-2-4-7-18;/h2-4,6-7,9-10,12-13,21H,5,8,11,14-16H2,1H3,(H,32,36)(H,33,40)(H,34,39)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H/t21-;/m0./s1
SMILES ClC1=CC(=O)C=C(O1)N2CCOCC2
Nombre IUPAC N-[2-[[2-[[(2S)-5-carbamimidamido-1-[(4-metil-2-oxocromen-7-il)amino]-1-oxopentan-2-il]amino]-2-oxoetil]amino]-2-oxoetil]carbamato de bencilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 579.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.2208