Learn More
N-Cbz-D-metionina, TRC
Código de producto. 30363136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363136 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30363136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2277405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cbz-D-methionine
CAS 28862-80-8
Fórmula molecular C13H17NO4S
Cantidad 5 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m1/s1
SMILES O=C(O)[C@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCSC
Nombre IUPAC ((benciloxi)carbonil)-D-metionina
Peso molecular (g/mol) 283.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.09