Learn More
N-Cbz-D-isoleucina, TRC
Código de producto. 30179611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179611 250 mg 250 miligramos
30179527 50 mg 50 miligramos
30178963 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC227555250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28862-89-7
Fórmula molecular C14 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 265.3
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-isoleucine, N-Carboxy-D-isoleucine N-Benzyl Ester, CBZ-D-Isoleucine, Cbz-D-Ile-OH, N-Benzyloxycarbonyl-D-isoleucine, N-Carbobenzoxy-D-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-D-isoleucine
Nombre IUPAC (2R,3R)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)ácido pentanoico
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cbz-D-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m1/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314