Learn More
Ácido N-CBZ-D-glutámico α-bencilo éster, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11915521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11915521 5 g 5 g
11905521 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440940050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 65706-99-2
Fórmula molecular C20H21NO6
Peso molecular (g/mol) 371.39
Clave InChI VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
PubChem CID 7018162
Nombre IUPAC ácido (4R)-5-oxo-5-fenilmetoxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97°C to 98°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica 24
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester