Learn More
N-Cbz-D-alanina, TRC
Código de producto. 30353506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30353506 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30353506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC22710025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cbz-D-alanine
CAS 26607-51-2
Fórmula molecular C11H13NO4
Cantidad 25 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-alanine, N-Carboxy-D-alanine N-Benzyl Ester, (2R)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]propanoic Acid, (R)-2-(Benzyloxycarbonylamino)propanoic Acid, (R)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionic Acid, Benzyloxycarbonyl-D-alanine, CBZ-D-Alanine, D-Carbobenzoxyalanine, D-N-(Benzyloxycarbonyl)alanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-D-alanine, N-Carbobenzoxy-D-alanine, N-Carbobenzyloxy-D-alanine, NSC 523825, Z-D-Alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 223.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845