Learn More
Clorhidrato de N-CBZ-1,4-diaminobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzoxy-1,4-diaminobutane Hydrochloride |
| CAS | 18807-73-3 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-aminobutyl)carbamic Acid, Benzyl Ester, Monohydrochloride (8CI), (4-aminobutyl)-carbamic Acid, Phenylmethyl Ester Monohydrochloride (9CI), (4-aminobutyl)-carbamic Acid, Phenylmethyl Ester Hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O2.ClH/c13-8-4-5-9-14-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.NCCCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminobutil)carbamato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 258.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1135 |