Learn More
Cloruro de N-(carboxipropil)-N,N,N-trimetil-d9-amonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Butyrobetaine trimethyl-d9 hydrochloride |
| CAS | 85806-17-3 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H7 N O2 . Cl |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCCC(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 3-carboxipropil-tris(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 190.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1434 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |