Learn More
N-(carboximetil)fenilefrina ((R)-N-(2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil)-N-metilglicina), Mikromol™
Descripción
N-(carboximetil)fenilefrina ((R)-N-(2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil)-N-metilglicina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Carboxymethyl)phenylephrine |
| CAS | 1094089-46-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Carboxymethyl)phenylephrine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (R)-N-(2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylglycine, N-(carboxymethyl)phenylephrine, (((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)(methyl)amino)acetic acid, Phenylephrine Related Compound G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4/c1-12(7-11(15)16)6-10(14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5,10,13-14H,6-7H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-metilamino]acético |
| Mostrar más |