Learn More
N-(carboximetil)-N-(fosfonometil)-glicina, TRC
Código de producto. 30353855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30353855 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1763901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid monohydrate
CAS 5994-61-6
Fórmula molecular C5 H10 N O7 P . H2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic Acid, Acetic acid, [(phosphonomethyl)imino]di- (6CI,7CI,8CI), N-(Carboxymethyl)-N-(phosphonomethyl)glycine, Aminomethylphosphonic N,N-diacetic acid, MON 820, N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid, Nitrilodiacetic acid methylphosphonic acid, Nitrilotris(methylene) triphonic acid, PMIDA, Phosphonomethyliminodiacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10NO7P/c7-4(8)1-6(2-5(9)10)3-14(11,12)13/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[carboximetil(fosfonometil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 245.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0195