Learn More
Cloruro de N-(carboximetil)-N,N,N-trimetil-d3-amonio (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betaine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1219349-47-9 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H9 N O2 . Cl |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | cloruro de carboximetil-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 156.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0745 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |